missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ TMI 1, >98%
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30000874
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30000874 10 mg
30000996 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30000874 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5960/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Adam 17 (TACE) and MMP inhibitor; orally bioavailable

Adam 17 (TACE) and MMP inhibitor (IC50 values are 3, 4.7, 6.6, 8.4, 12, 26 and 26 nM for MMP-13, MMP-2, MMP-1, ADAM 17, MMP-9, MMP-7 and MMP-14, respectively). Suppresses TNF-α production in an acute LPS-mouse model. Reduces severity score in an in vivo model of rheumatoid arthritis. Displays selective cytotoxicity to tumor cells and cancer stem cells in vitro. Induces tumor apoptosis in a breast cancer in vivo model. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 287403-39-8
Molekylær formel C17H22N2O5S2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3S)-4-[[4-(2-Butyn-1-yloxy)phenyl]sulfonyl]-N-hydroxy-2,2-dimethyl-3-thiomorpholinecarboxamide
Mængde 10 mg
Opløselighed Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol
Formel vægt 398.49
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 398.492
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.