CAS RN 287403-39-8
IUPAC Navn:
4-[4-(but-2-yn-1-yloxy)benzenesulfonyl]-N-hydroxy-2,2-dimethylthiomorpholine-3-carboxamide
Synonymer:
4-[4-(but-2-yn-1-yloxy)benzenesulfonyl]-N-hydroxy-2,2-dimethylthiomorpholine-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol):
398.49
Molekylformel:
C17H22N2O5S2
InChi Key:
CVZIHNYAZLXRRS-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC#CCOC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1CCSC(C)(C)C1C(=O)NO
1
–
2
af
2
Resultater
1
Tocris Bioscience™ SI-2 hydrochloride, >98%
CAS: 287403-39-8 Molekylær formel: C17H22N2O5S2
2
Tocris Bioscience™ TMI 1, >98%
CAS: 287403-39-8 Molekylær formel: C17H22N2O5S2