Få mere at vide
TMEM75 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
3675.00 DKK
Tekniske data
Antigen TMEM75
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Værtsarter Rabbit
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18260944
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP1-59685
100 μL
3675.00 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
TMEM75 Polyclonal specifically detects TMEM75 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
TMEM75
Polyclonal
Rabbit
Human
FLJ36105, transmembrane protein 75
TMEM75
IgG
15 kDa
Western Blot
Unconjugated
RUO
Q8N9X5
641384
Synthetic peptides corresponding to TMEM75(transmembrane protein 75) The peptide sequence was selected from the C terminal of TMEM75. Peptide sequence VTISQDSETLSLDCDHRLFFSLPFTDPASGGQSQHSWPCPERSKNLPQVS.
Primary
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater