Få mere at vide
TM-N1324, MedChemExpress
Beskrivelse
TM-N1324 is an agonist of G-Protein-Coupled Receptor 39 (GPR39) with EC50s of 9 nM/5 nM in the presence of Zn2+, and 280 nM/180 nM in the absence of Zn2+ for human/murine GPR39.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TM-N1324 |
| CAS | 1144477-35-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H13ClFN7O |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 12.22 mg/mL (30.72 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1CC(C2=CC=C(F)C=C2Cl)C3=C(N(C4=C5N=CNC5=NC=N4)N=C3C)N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 397.79 |
| Formel vægt | 397.79 |
| Vis mere |