Få mere at vide
Tizaterkib, MedChemExpress
Beskrivelse
Tizaterkib (AZD0364) is a potent and selective ERK2 inhibitor extracted from patent WO2017080979A1, compound example 18, has an IC50 of 0.6 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tizaterkib |
| CAS | 2097416-76-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H24F2N8O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | AZD0364 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (202.22 mM) |
| SMIL | O=C1C2=NC(C3=NC(NC4=CC=NN4C)=NC=C3C)=CN2C[C@H](COC)N1CC5=CC=C(F)C(F)=C5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 494.5 |
| Vis mere |