missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tixocortol, TRC

Artikelnummer. 30136502
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136502 10 mg
30012294 50 mg
30008978 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136502 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT44749010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 61951-99-3
Molekylær formel C21 H30 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 378.53
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,17-dihydroxy-21-mercapto-, (11beta)-, Progesterone, 11beta,17-dihydroxy-21-mercapto- (6CI), (11beta)-11,17-Dihydroxy-21-mercaptopregn-4-ene-3,20-dione, Cortisol 21-thiol, Tixocortol
IUPAC navn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-17-(2-sulfanylacetyl)-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CS)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tixocortol
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H30O4S/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-26)20(15,2)10-16(23)18(14)19/h9,14-16,18,23,25-26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formel vægt 378.1865
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.