CAS RN 61951-99-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Tixocortol, TRC
CAS: 61951-99-3 Molekylær formel: C21 H30 O4 S Molekylvægt (g/mol): 378.53 Synonym: Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,17-dihydroxy-21-mercapto-, (11beta)-,Progesterone, 11beta,17-dihydroxy-21-mercapto- (6CI),(11beta)-11,17-Dihydroxy-21-mercaptopregn-4-ene-3,20-dione,Cortisol 21-thiol,Tixocortol IUPAC navn: (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-17-(2-sulfanylacetyl)-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one SMIL: C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CS)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23