Få mere at vide
Tivozanib, MedChemExpress
Beskrivelse
Tivozanib (AV-951
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tivozanib |
| CAS | 475108-18-0 |
| Farve | Brown |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H19ClN4O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | AV-951 KRN951 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (54.96 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=C(C=C1Cl)OC2=CC=NC3=CC(OC)=C(C=C23)OC)NC4=NOC(C)=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 454.86 |
| Vis mere |