Få mere at vide
Titanium nitride, 99.5% (metals basis) Artikelnummer.: 11354318
Titanium nitride, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. 11354318
250 g, 250g
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11354318
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041556.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 25583-20-4 | NTi | 61.87 g/mol
Titannitrid bruges som forarbejdningsmiddel i pulvermetallurgi og laboratorier. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges som brug som primært og sekundært mellemprodukt. Kunstige lemmer; Barrierelag i kontakt og sammenkoblingsmetallisering; Biologiske materialer skæreværktøjer; Gateelektrode i metal-oxid-halvleder (MOS) transistorer; Lavbarriere Schottky diode; Optiske enheder i aggressive miljøer; Plast forme; Proteser; Slidbestandig belægning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25583-20-4
Molekylær formel NTi
Molekylvægt (g/mol) 61.87
MDL nummer MFCD00049596
InChI nøgle NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium nitride, titanium nitride tin, nitridotitanium, unii-6rw464feff, titannitrid, titaniumylidyneamine, titanium mononitride, titanium nitride, <3 mum, 6rw464feff, titanium nitride tin grade aVis mereVis mindre
PubChem CID 93091
IUPAC navn azanylidynetitanium
SMIL N#[Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium nitride
Smeltepunkt 2950°C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99.5% metal basis
Opløselighedsinformation it is soluble in aqua regia on boiling.
Formel vægt 61.91
Tæthed 5.22
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerZ28E016 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/01/2023 Artikelnummer041556.18,041556.30,041556.A1
PartinummerL12M01 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/12/2021 Artikelnummer041556.18,041556.30,041556.A1
PartinummerU23F014 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer041556.18,041556.30,041556.A1
PartinummerH14R033 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer041556.18,041556.30,041556.A1
PartinummerP25B026 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer041556.18,041556.30,041556.A1
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Titanium nitride, 99.5% (metals basis) >