Få mere at vide
Titaniumnitrid, 99,5 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11344318
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344318 50 g 50g
11354318 250 g 250g
11364318 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041556.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 25583-20-4 | NTi | 61,87 g/mol
Titannitrid bruges som forarbejdningsmiddel i pulvermetallurgi og laboratorier. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges som brug som primært og sekundært mellemprodukt. Kunstige lemmer; Barrierelag i kontakt og sammenkoblingsmetallisering; Biologiske materialer skæreværktøjer; Gateelektrode i metal-oxid-halvleder (MOS) transistorer; Lavbarriere Schottky diode; Optiske enheder i aggressive miljøer; Plast forme; Proteser; Slidbestandig belægning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25583-20-4
Molekylær formel NTi
Molekylvægt (g/mol) 61.87
MDL nummer MFCD00049596
InChI nøgle NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium nitride, titanium nitride tin, nitridotitanium, unii-6rw464feff, titannitrid, titaniumylidyneamine, titanium mononitride, titanium nitride, <3 mum, 6rw464feff, titanium nitride tin grade a
PubChem CID 93091
IUPAC navn azanylidynetitanium
SMIL N#[Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium nitride
Smeltepunkt 2950°C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.5% metal basis
Opløselighedsinformation it is soluble in aqua regia on boiling.
Formel vægt 61.91
Tæthed 5.22