Få mere at vide
Titanium(IV) oxide bis(2,4-pentanedionate) Artikelnummer.: 11304899
Titanium(IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)
Artikelnummer. 11304899
50 g, 50g
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11304899
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 077130.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14024-64-7 | C10H16O5Ti | 264.1 g/mol
Anvendes som tværbindingsmiddel for cellulosefibre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14024-64-7
Molekylær formel C10H16O5Ti
Molekylvægt (g/mol) 264.1
MDL nummer MFCD00013505
InChI nøgle ADVORQMAWLEPOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis acetylacetonato titanium iv oxide, bis 4-hydroxypent-3-en-2-one ; titanium ii oxide
PubChem CID 74765597
IUPAC navn 4-hydroxypent-3-en-2-on; oxotitanium
SMIL CC(=CC(=O)C)O.CC(=CC(=O)C)O.O=[Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium (IV) oxide bis (2,4-pentanedionate)
Smeltepunkt 184°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Soluble in water (6.6g/L (20°C)).
Formel vægt 262.12
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerR02I083 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/05/2022 Artikelnummer077130.30,077130.09,077130.18
PartinummerX09G017 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer077130.30,077130.09,077130.18
PartinummerP30H072 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer077130.30,077130.09,077130.18
PartinummerB08Q18 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer077130.30,077130.09,077130.18
PartinummerS08H038 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer077130.30,077130.09,077130.18
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Titanium(IV) oxide bis(2,4-pentanedionate) >