Få mere at vide
Titanium(IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)
Beskrivelse
Anvendes som tværbindingsmiddel for cellulosefibre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium (IV) oxide bis (2,4-pentanedionate) |
| Smeltepunkt | 184°C (decomposition) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (6.6g/L (20°C)). |
| Formel vægt | 262.12 |