Få mere at vide
Titanium(IV) n-butoxide, 98+%
Artikelnummer. 10216470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
250g
2kg
500g
Artikelnummer. 10216470
Brand: Thermo Scientific Acros 223195000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5593-70-4 | C16H36O4Ti | 340.35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5593-70-4
Molekylær formel C16H36O4Ti
Molekylvægt (g/mol) 340.35
MDL nummer MFCD00009433
InChI nøgle FPCJKVGGYOAWIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl titanate, butan-1-ol; titanium, titanium n-butoxide, tetrabutyl orthotitanate, tetrabutyl titanate, 1-butanol; titanium, tetra butyl orthotitanate, tetrabutyl ortho-titanate
PubChem CID 25203927
IUPAC navn butan-1-ol;titanium
SMIL CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) n-butoxide
Navn note 99%
Smeltepunkt -75°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9900g/mL
Kogepunkt 310.0°C to 314.0°C
Flammepunkt 47°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel Ti[O(CH2)3CH3]4
Brydningsindeks 1.486
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 0.99
Opløselighedsinformation Solubility in water: rapidly hydrolized by water. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viskositet 50-80 mPa.s (20°C)
Formel vægt 340.35
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(IV) n-butoxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Butyl titanate