Få mere at vide
Titanium(IV) n-butoxid, 98+%
Artikelnummer. 10104900 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
250g
2kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10104900 1 kg Glasflaske 1kg
10521281 250 g Glasflaske 250g
10216470 500 g Glasflaske 500g
10782261 2 kg Glasflaske 2kg
15204694 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10104900 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223190010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5593-70-4 | C16H36O4Ti | 340,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5593-70-4
Molekylær formel C16H36O4Ti
Molekylvægt (g/mol) 340.35
MDL nummer MFCD00009433
InChI nøgle FPCJKVGGYOAWIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl titanate, butan-1-ol; titanium, titanium n-butoxide, tetrabutyl orthotitanate, tetrabutyl titanate, 1-butanol; titanium, tetra butyl orthotitanate, tetrabutyl ortho-titanate
PubChem CID 25203927
IUPAC navn butan-1-ol;titanium
SMIL CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) n-butoxide
Navn note 99%
Smeltepunkt -75 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9900g/mL
Kogepunkt 310,0 °C til 314,0 °C
Flammepunkt 47 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98 + %
Emballage Glasflaske
Lineær formel Ti[O(CH2)3CH3]4
Brydningsindeks 1.486
Mængde 1 kg
Specifik vægtfylde 0.99
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: hurtigt hydroliseret af vand. Andre opløseligheder: blandet med de mest almindelige organiske opløsningsmidler
Viskositet 50-80 mPa (20 °C)
Formel vægt 340.35
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske