missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Titanium(IV) 2-ethylhexyloxide, 95%, Thermo Scientific™

223.88 DKK - 2104.51 DKK

Kemiske identifikatorer

CAS 1070-10-6
Molekylær formel C32H68O4Ti
Molekylvægt (g/mol) 564.76
MDL nummer MFCD00015264,MFCD00015264
InChI nøgle KTXWGMUMDPYXNN-UHFFFAOYNA-N
Synonym tyzor tot, 2-ethylhexyl orthotitanate, tetra 2-ethylhexyl titanate, tetra-2-ethylhexyl titanate, tetrakis 2-ethylhexyl titanate, titanic iv acid, tetrakis 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, titanium 4+ salt
PubChem CID 54603245
IUPAC navn titanium(4+) tetrakis(2-ethylhexan-1-olate)
SMIL [Ti+4].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-]
Se flere specifikationer

Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15492947
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
077107.22
100g
223.88 DKK
100g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15402957
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
077107.36
500g
643.29 DKK
500g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15412957
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
077107.A3
2kg
2104.51 DKK
2kg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse

Beskrivelse

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Tekniske data

Kemiske identifikatorer

1070-10-6
564.76
KTXWGMUMDPYXNN-UHFFFAOYNA-N
54603245
[Ti+4].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-]
C32H68O4Ti
MFCD00015264,MFCD00015264
tyzor tot, 2-ethylhexyl orthotitanate, tetra 2-ethylhexyl titanate, tetra-2-ethylhexyl titanate, tetrakis 2-ethylhexyl titanate, titanic iv acid, tetrakis 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, titanium 4+ salt
titanium(4+) tetrakis(2-ethylhexan-1-olate)

Tekniske data

Titanium (IV) 2-ethylhexyloxide
C32H68O4Ti
MFCD00015264,MFCD00015264
71°C (160°F)
KTXWGMUMDPYXNN-UHFFFAOYNA-N
titanium(4+) tetrakis(2-ethylhexan-1-olate)
54603245
95%
Moisture sensitive
1070-10-6
Ti[OCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]4
3692023
tyzor tot, 2-ethylhexyl orthotitanate, tetra 2-ethylhexyl titanate, tetra-2-ethylhexyl titanate, tetrakis 2-ethylhexyl titanate, titanic iv acid, tetrakis 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, titanium 4+ salt
[Ti+4].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-]
564.76
564.79
1.482
0.926 g/mL
Videoer
Sikkerhed og håndtering

Sikkerhed og håndtering

GHS H Statement
H315-H319-H317-H335-H227
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
Combustible liquid.

P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c

H227-H315-H319-H335

missing translation for 'einecsNumber' : 213-969-1

missing translation for 'tsca' : Yes

Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures

SDS
Dokumenter

Dokumenter

Produktcertifikater

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.