missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Titanium(IV) 2-ethylhexyloxide, 95%, Thermo Scientific™

Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar 077107.22

Mængde 100g

 Se flere versioner af dette produkt

Produktkode 15492947

  • 223.88 DKK / 100g

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data

Kemiske identifikatorer

1070-10-6
564.76
KTXWGMUMDPYXNN-UHFFFAOYNA-N
54603245
[Ti+4].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-]
C32H68O4Ti
MFCD00015264,MFCD00015264
tyzor tot, 2-ethylhexyl orthotitanate, tetra 2-ethylhexyl titanate, tetra-2-ethylhexyl titanate, tetrakis 2-ethylhexyl titanate, titanic iv acid, tetrakis 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, titanium 4+ salt
titanium(4+) tetrakis(2-ethylhexan-1-olate)

Tekniske data

Titanium (IV) 2-ethylhexyloxide
100g
Ti[OCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]4
3692023
tyzor tot, 2-ethylhexyl orthotitanate, tetra 2-ethylhexyl titanate, tetra-2-ethylhexyl titanate, tetrakis 2-ethylhexyl titanate, titanic iv acid, tetrakis 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, titanium 4+ salt
[Ti+4].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-]
564.76
564.79
1.482
0.926 g/mL
1070-10-6
C32H68O4Ti
MFCD00015264,MFCD00015264
71°C (160°F)
KTXWGMUMDPYXNN-UHFFFAOYNA-N
titanium(4+) tetrakis(2-ethylhexan-1-olate)
54603245
95%
Moisture sensitive
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.