Få mere at vide
Tiratricol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468676
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16468676 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16468676 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1201
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Tiratricol is a thyroid hormone analog with hepatic, has been used to suppress pituitary TSH secretion, with attenuation of extrapituitary thyromimetic effects.
Tiratricol is a thyroid hormone analog with hepatic, has been used to suppress pituitary TSH secretion, with attenuation of extrapituitary thyromimetic effects.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tiratricol
CAS 51-24-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H9I3O4
Mængde 100 mg
Synonym 3,3',5-Triiodothyroacetic acid
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 42 mg/mL (67.53 mM)
SMIL O=C(O)CC1=CC(I)=C(OC2=CC=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1
Molekylvægt (g/mol) 621.93
Formel vægt 621.93
Procent renhed 98.02%
Grad Research
Fysisk form Solid