missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tiotropium Bromide, TRC

Artikelnummer. 30135309
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135309 100 mg
30004234 1 mg
30010561 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135309 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT444850100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 136310-93-5
Molekylær formel C19 H22 N O4 S2 . Br
Molekylvægt (g/mol) 472.416
Synonym 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 7-[(2-hydroxy-2,2-di-2-thienylacetyl)oxy]-9,9-dimethyl-, bromide (1:1), (1α,2β,4β,5α,7β)-, 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 7-[(hydroxydi-2-thienylacetyl)oxy]-9,9-dimethyl-, bromide, (1α,2β,4β,5α,7β)- (9CI), 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane deriv., (1α,2β,4β,5α,7β)-7-[(Hydroxydi-2-thienylacetyl)oxy]-9,9-di-methyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.0]nonane bromide, BA 679BR, Spiriva, Tiotropium bromide, tiopropium
SMIL [Br-].C[N+]1(C)[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)C(O)(c4cccs4)c5cccs5

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tiotropium Bromide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H22NO4S2.BrH/c1-20(2)12-9-11(10-13(20)17-16(12)24-17)23-18(21)19(22,14-5-3-7-25-14)15-6-4-8-26-15;/h3-8,11-13,16-17,22H,9-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t11-,12-,13+,16-,17+;
Formel vægt 471.017
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.