accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NOOOSSOHCH3Br

CAS RN 136310-93-5

IUPAC Navn: 7-{[2-hydroxy-2,2-bis(thiophen-2-yl)acetyl]oxy}-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0²,⁴]nonan-9-ium bromide
Synonymer: tiotropium bromide
Molekylvægt (g/mol): 472.41
Molekylformel: C19H22BrNO4S2
InChi Key: DQHNAVOVODVIMG-UHFFFAOYNA-M
SMILES: [Br-].C[N+]1(C)C2CC(CC1C1OC21)OC(=O)C(O)(C1=CC=CS1)C1=CC=CS1
Molekylvægt (g/mol) 
  • (4)
  • (3)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Procent renhed 
  • (3)
  • (1)
Farve 
  • (3)
Grad 
  • (3)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)