Få mere at vide
Tiopinac, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463119
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16463119 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 16463119 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00063
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Tiopinac (RS 40974), a dibenzthiepin, is an orally active and highly potent anti-inflammatory and anti-pyretic agent.
Tiopinac (RS 40974), a dibenzthiepin, is an orally active and highly potent anti-inflammatory and anti-pyretic agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tiopinac
CAS 61220-69-7
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H12O3S
Mængde 1 mg
Synonym RS 40974
SMIL O=C(O)CC1=CC=C2C(SCC3=CC=CC=C3C2=O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 284.33
Formel vægt 284.33
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation