Få mere at vide
Tioconazole, TRC
Artikelnummer. 30456657
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456657 10 g
30450805 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30456657 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT44468010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65899-73-2
Molekylær formel C16 H13 Cl3 N2 O S
Molekylvægt (g/mol) 387.71
Synonym Tioconazole, 1-[(2RS)-2-[(2-Chlorothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole
IUPAC navn 1-[2-[(2-chlorothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazol
SMIL Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccsc3Cl)c(Cl)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tioconazole
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C16H13Cl3N2OS/c17-12-1-2-13(14(18)7-12)15(8-21-5-4-20-10-21)22-9-11-3-6-23-16(11)19/h1-7,10,15H,8-9H2
Formel vægt 385.9814