Få mere at vide
Tin selenide, 99.999% (metals basis) Artikelnummer.: 11353477
Tin selenide, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11353477
25 g, 25g
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11353477
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 018781.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1315-06-6 | H2SeSn | 199.70 g/mol
Tinselenid finder anvendelse i billige fotovoltaiske enheder og hukommelsesskiftende enheder. Det fungerer som et faststofsmøremiddel. Det bruges også til solceller og anoder til lithium-ion-batterier. Yderligere er det en halvleder med smal båndgab.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1315-06-6
Molekylær formel SnSe
Molekylvægt (g/mol) 197.65
MDL nummer MFCD00054049
InChI nøgle MFIWAIVSOUGHLI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn stannaneselone
SMIL [Se]=[SnH2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin selenide
Smeltepunkt 861°C
Fysisk form Pieces
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.999% (metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in aqua regia,alkali sulfides,and alkali selenides.
Formel vægt 197.65
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerQ30L009 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer018781.06,018781.14
PartinummerM17I052 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 Artikelnummer018781.06,018781.14
PartinummerZ03F006 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 Artikelnummer018781.06,018781.14
PartinummerK09W037 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer018781.06,018781.14
PartinummerF29S010 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer018781.06,018781.14
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tin selenide, 99.999% (metals basis) >