Få mere at vide
Tin selenide, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11363477
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11363477 5 g 5g
11353477 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 018781.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1315-06-6 | H2SeSn | 199.70 g/mol
Tinselenid finder anvendelse i billige fotovoltaiske enheder og hukommelsesskiftende enheder. Det fungerer som et faststofsmøremiddel. Det bruges også til solceller og anoder til lithium-ion-batterier. Yderligere er det en halvleder med smal båndgab.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1315-06-6
Molekylær formel SnSe
Molekylvægt (g/mol) 197.65
MDL nummer MFCD00054049
InChI nøgle MFIWAIVSOUGHLI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn stannaneselone
SMIL [Se]=[SnH2]
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Tin selenide
Smeltepunkt 861°C
Fysisk form Pieces
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.999% (metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in aqua regia,alkali sulfides,and alkali selenides.
Formel vægt 197.65
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.