Få mere at vide
Tin(II)sulfat, 95,5 % min. Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11377227
Tin(II)sulfat, 95,5 % min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377227
1 kg, 1kg
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 11377227
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011537.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7488-55-3 | O4SSn | 214.77 g/mol
Det bruges i fortinningsbade, og det er en forløber for tinmetal.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7488-55-3
Molekylær formel O4SSn
Molekylvægt (g/mol) 214.77
MDL nummer MFCD00011246
InChI nøgle OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L
Synonym stannous sulfate, tin ii sulfate, tin 2+ sulfate, unii-0mfe10j96e, sulfuric acid, tin 2+ salt 1:1, stannous sulfate, crystal, stannous sulfate, solutions, tin, ion sn2+ sulfate, tin ii sulfate 250gVis mereVis mindre
PubChem CID 62643
IUPAC navn tin(2+);sulfat
SMIL [Sn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(II) sulfate
Smeltepunkt 378°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 95.5% min.
Opløselighedsinformation Soluble in water and dilute H2SO4.
Formel vægt 214.77
Tæthed 4.15
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerR28L013 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/05/2025 Artikelnummer011537.30,011537.A1
PartinummerT29K014 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/08/2024 Artikelnummer011537.30,011537.A1
PartinummerZ08I007 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/10/2023 Artikelnummer011537.30,011537.A1
PartinummerW27J004 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/10/2023 Artikelnummer011537.30,011537.A1
PartinummerZ08I006 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/10/2023 Artikelnummer011537.30,011537.A1
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tin(II)sulfat, 95,5 % min. Thermo Scientific Chemicals >