Få mere at vide
Tin(II)sulfat, 95,5 % min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387227
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387227 250 g 250g
11377227 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011537.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7488-55-3 | O4SSn | 214.77 g/mol
Det bruges i fortinningsbade, og det er en forløber for tinmetal.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7488-55-3
Molekylær formel O4SSn
Molekylvægt (g/mol) 214.77
MDL nummer MFCD00011246
InChI nøgle OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L
Synonym stannous sulfate, tin ii sulfate, tin 2+ sulfate, unii-0mfe10j96e, sulfuric acid, tin 2+ salt 1:1, stannous sulfate, crystal, stannous sulfate, solutions, tin, ion sn2+ sulfate, tin ii sulfate 250g
PubChem CID 62643
IUPAC navn tin(2+);sulfat
SMIL [Sn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(II) sulfate
Smeltepunkt 378°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 95.5% min.
Opløselighedsinformation Soluble in water and dilute H2SO4.
Formel vægt 214.77
Tæthed 4.15 g/mL