Få mere at vide
Tin bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, Thermo Scientific™
398.51 DKK - 4447.83 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 4600096-08-6
MDL nummer MFCD28100488
Synonym Tin bis(trifluoromethanesulfonyl)imide; Tin bis(trifluoromethanesulfonimide)
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15482867
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
047142.MD
250mg
398.51 DKK
250mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15462867
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
047142.03
1g
1134.35 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15472867
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
047142.06
5g
4447.83 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
4600096-08-6
MFCD28100488
Tin bis(trifluoromethanesulfonyl)imide; Tin bis(trifluoromethanesulfonimide)
Tekniske data
Tin bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
[(CF3SO2)2N]2Sn
UN3261
Tin bis(trifluoromethanesulfonyl)imide; Tin bis(trifluoromethanesulfonimide)
4600096-08-6
MFCD28100488
Hygroscopic
678.98
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater