Få mere at vide
Tin bis(trifluoromethylsulfonyl)imid
Artikelnummer. 15482867
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15482867 250 mg 250mg
15462867 1 g 1g
15472867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15482867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047142.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 4600096-08-6
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4600096-08-6
MDL nummer MFCD28100488
Synonym Tin bis(trifluoromethanesulfonyl)imide; Tin bis(trifluoromethanesulfonimide)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Farve Hvid
Lineær formel [(CF3SO2)2N]2Sn
Mængde 250 mg
FN nummer UN3261
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 678.98
Fysisk form Fast stof