Få mere at vide
Tiglic Acid-d3 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tiglic Acid-d3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O2/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)/b4-3+/i2D3 |
| Formel vægt | 103.0713 |