CAS RN 19146-57-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Tiglic Acid-d3 (Major), TRC
CAS: 19146-57-7 Molekylær formel: C5 2H3 H5 O2 Molekylvægt (g/mol): 103.13 Synonym: Crotonic-4,4,4-d3 acid, 2-methyl-, (E)- (8CI),Tiglic acid-d3,(2E)-2-Methyl-2-butenoic-4,4,4-d3 acid,trans-2-Methyl-3-(methyl-d3)acrylic acid,(E)-2-Methyl-2-butenoic acid (4,4,4-D3),Tiglic acid (4,4,4-D3) IUPAC navn: (E)-2-(trideuteriomethyl)but-2-enoic acid SMIL: [2H]C([2H])([2H])\C(=C/C)\C(=O)O