missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ticagrelor, MedChemExpress
Beskrivelse
Ticagrelor (AZD6140) is a reversible oral P2Y12 receptor antagonist for the treatment of platelet aggregation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ticagrelor |
| CAS | 274693-27-5 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H28F2N6O4S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | AZD6140 AR-C 126532XX |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (95.68 mM) |
| SMIL | O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2N=NC3=C(N[C@H]4[C@H](C5=CC=C(F)C(F)=C5)C4)N=C(SCCC)N=C32)C[C@@H]1OCCO |
| Molekylvægt (g/mol) | 522.57 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?