Få mere at vide
Tibenelast sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486237
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16486237 5 mg -
16433518 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16486237 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101705
MedChemExpress Tibenelast sodium is a phosphodiesterase inhibitor.
Tibenelast sodium is a phosphodiesterase inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tibenelast sodium
CAS 105102-18-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H13NaO4S
Mængde 5 mg
Synonym LY 186655
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (173.44 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC2=CC(OCC)=C(OCC)C=C2S1)[O-].[Na+]
Molekylvægt (g/mol) 288.29
Formel vægt 288.29
Procent renhed 99.64%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation