Få mere at vide
Thyroxine sulfate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473348
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16473348 10 mg
16456077 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16473348 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101406
MedChemExpress Thyroxine sulfate is a thyroid hormone metabolite.
Thyroxine sulfate is a thyroid hormone metabolite.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thyroxine sulfate
CAS 77074-49-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H11I4NO7S
Mængde 10 mg
Synonym T4 Sulfate
Opløselighedsinformation DMSO : 140 mg/mL (163.37 mM; Need ultrasonic)
SMIL N[C@@H](CC1=CC(I)=C(C(I)=C1)OC2=CC(I)=C(OS(=O)(O)=O)C(I)=C2)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 856.93
Formel vægt 856.93
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism