missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thyroxine Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30134529
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30134529 2.5 g 2.5g
30006276 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134529 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT4256202.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 76353-71-4
Molekylær formel C17 H15 I4 N O4
Molekylvægt (g/mol) 804.92
Synonym L-Tyrosine, O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-, ethyl ester, L-Thyroxine ethyl ester, Thyroxine ethyl ester
IUPAC navn ethyl (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoate
SMIL CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Thyroxine Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C17H15I4NO4/c1-2-25-17(24)14(22)5-8-3-12(20)16(13(21)4-8)26-9-6-10(18)15(23)11(19)7-9/h3-4,6-7,14,23H,2,5,22H2,1H3/t14-/m0/s1
Mængde 2.5 g
Formel vægt 804.718
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.