CAS RN 76353-71-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Thyroxine Ethyl Ester, TRC
CAS: 76353-71-4 Molekylær formel: C17 H15 I4 N O4 Molekylvægt (g/mol): 804.92 Synonym: L-Tyrosine, O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-, ethyl ester,L-Thyroxine ethyl ester,Thyroxine ethyl ester IUPAC navn: ethyl (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoate SMIL: CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1