missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thymine-2-13C-1,3-15N2, TRC

Artikelnummer. 30453456
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30453456 100 mg -
30452980 50 mg -
30451345 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30453456 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT412149100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1397236-31-5
Molekylær formel C4 13C H6 15N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 129.09
Synonym 5-Methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-2-13C-1,3-15N2
SMIL O=C1C(C)=C[15N]([H])[13C]([15N]1[H])=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Thymine-2-13C-1,3-15N2
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)/i5+1,6+1,7+1
Formel vægt 129.0404
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.