CAS RN 1397236-31-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Thymine-2-13C-1,3-15N2, TRC
CAS: 1397236-31-5 Molekylær formel: C4 13C H6 15N2 O2 Molekylvægt (g/mol): 129.09 Synonym: 5-Methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-2-13C-1,3-15N2 SMIL: O=C1C(C)=C[15N]([H])[13C]([15N]1[H])=O