Få mere at vide
Thulium(III) nitrate hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Beskrivelse
Anvendes som laboratoriereagens, optiske glas, strukturel keramik, katalysatorer, elektriske komponenter og fotooptisk materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
            Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thulium(III) nitrate hydrate | 
| Fysisk form | Wet Crystalline Aggregates | 
| Mængde | 10 g | 
| Assay Procent Noter | (REO) | 
| FN nummer | UN1477 | 
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. | 
| Formel vægt | 354.95 (Anhydrous) | 
| Procent renhed | 99.99% | 
| Grad | Reacton™ | 
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
| Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer | 
|---|---|---|---|
| 61200477 | Analysecertifikat | 08/12/2021 | 011203.04,011203.09 | 
| N17G002 | Analysecertifikat | 07/12/2021 | 011203.04,011203.09 | 
| N21A034 | Analysecertifikat | 07/12/2021 | 011203.04,011203.09 | 
| L11M13 | Analysecertifikat | 29/11/2021 | 011203.04,011203.09 | 
| P12H022 | Analysecertifikat | 29/11/2021 | 011203.04,011203.09 | 