Få mere at vide
Thulium(III) nitrathydrat, REacton™, 99,99% (REO)
Artikelnummer. 11386238
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386238 2 g 2g
11376238 10 g 10g
11345829 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11386238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011203.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 100641-15-4 | N3O9Tm | 354,95 g/mol
Anvendes som laboratoriereagens, optiske glas, strukturel keramik, katalysatorer, elektriske komponenter og fotooptisk materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100641-15-4
Molekylær formel N3O9Tm
Molekylvægt (g/mol) 354.95
MDL nummer MFCD00149875
InChI nøgle LLZBVBSJCNUKLL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn thulium(3+)trinitrat
SMIL [Tm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thulium(III) nitrate hydrate
Fysisk form Våde krystallinske aggregater
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN1477
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 354,95 (Vandfri)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton