Få mere at vide
Buerkle™ PTFE ventiler
Lav slangeforbindelser med Buerkle™ Ventiler. De kan autoklaveres, og de kan rumme forskellige diametre af rørsektioner og konfigurationer.
Brand:  Buerkle™ 8610-0010
323.43 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17230684
  • 393.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 18-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fremstillet af solid PTFE med slangedyser
  • Modstandsdygtig over for kemikalier
  • Meget nem tilslutning takket være dens fremragende antifriktionsegenskaber
  • Blå håndtag af PP
  • Modstandsdygtig over for kompression max. 1 bar
  • Vakuum egnet op til 10¯¹ mmHg
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar
4,5 mm rør
Blå, hvid
PTFE
2 mm
2-vejs ventil
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ PTFE ventiler > 4,5 mm rør