Få mere at vide
Buerkle™ PTFE ventiler
Artikelnummer. p-8003096 Shop alle Bürkle produkter
Til brug med:
10 mm rør
4,5 mm rør
6,8 mm rør
Produkttype:
2-vejs ventil
3-vejs ventil
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10257232
Brand: Buerkle™ 86100006
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lav slangeforbindelser med Buerkle™ Ventiler. De kan autoklaveres, og de kan rumme forskellige diametre af rørsektioner og konfigurationer.
  • Fremstillet af solid PTFE med slangedyser
  • Modstandsdygtig over for kemikalier
  • Meget nem tilslutning takket være dens fremragende antifriktionsegenskaber
  • Blå håndtag af PP
  • Modstandsdygtig over for kompression max. 1 bar
  • Vakuum egnet op til 10¯¹ mmHg
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen, PTFE
Til brug med 10 mm rør
Bredde (metrisk) 4 mm
Farve Blåt håndtag
Produkttype 3-vejs ventil