Få mere at vide
Thiofen-3-carboxaldehyd, 96%
Descrizione
Thiophen-3-carboxaldehyd er blevet brugt i syntesen af serier af 4-substituerede 2-thiophensulfonamider, acetal- og ketalderivater af 4a-demethylepipodophyllotoxin-β -D-glucosid og epipodophyllotoxin-β -D-glucosid. Er også blevet brugt til at fremstille 1,2-di-3-thienyl-2-hydroxyethanon (3,3a-thenoin), 3-thienyl symmetrisk analog af benzoin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Thiophen-3-carboxaldehyd er blevet brugt i syntesen af serier af 4-substituerede 2-thiophensulfonamider, acetal- og ketalderivater af 4′ -demethylepipodophyllotoxin-β -D-glucosid og epipodophyllotoxin-β -D-glucosid. Er også blevet brugt til at fremstille 1,2-di-3-thienyl-2-hydroxyethanon (3,3)′ -thenoin), 3-thienyl symmetrisk analog af benzoin.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger Den
er følsom over for luft. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Thiophene-3-carboxaldehyde |
| Tæthed | 1.28 |
| Kogepunkt | 194 °C til 196 °C |
| Flammepunkt | 64 °C (147 °F) |
| Brydningsindeks | 1.584 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 105889 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandet i vand. |
| Formel vægt | 112.15 |
| Vedi altri risultati |
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.