Få mere at vide
Thiophene-3-carboxaldehyde, 96%
Artikelnummer. 11487576
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487576 10 g 10g
11497576 50 g 50g
11407586 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14628.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 498-62-4 | C5H4OS | 112.146 g/mol
Thiophen-3-carboxaldehyd er blevet brugt i syntesen af serier af 4-substituerede 2-thiophensulfonamider, acetal- og ketalderivater af 4a-demethylepipodophyllotoxin-β -D-glucosid og epipodophyllotoxin-β -D-glucosid. Er også blevet brugt til at fremstille 1,2-di-3-thienyl-2-hydroxyethanon (3,3a-thenoin), 3-thienyl symmetrisk analog af benzoin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Thiophen-3-carboxaldehyd er blevet brugt i syntesen af serier af 4-substituerede 2-thiophensulfonamider, acetal- og ketalderivater af 4′ -demethylepipodophyllotoxin-β -D-glucosid og epipodophyllotoxin-β -D-glucosid. Er også blevet brugt til at fremstille 1,2-di-3-thienyl-2-hydroxyethanon (3,3)′ -thenoin), 3-thienyl symmetrisk analog af benzoin.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger Den
er følsom over for luft. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 498-62-4
Molekylær formel C5H4OS
Molekylvægt (g/mol) 112.146
MDL nummer MFCD00005466
InChI nøgle RBIGKSZIQCTIJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiophenecarboxaldehyde, thiophene-3-carboxaldehyde, 3-formylthiophene, 3-thenaldehyde, 3-formyl-thiophene, 3-thiophenealdehyde, thiophene-3-aldehyde, 3-thiophene carboxaldehyde, 3-thiophenecarbaldehyde, 3-thiophenaldehyde
PubChem CID 68135
ChEBI CHEBI:87611
IUPAC navn thiophen-3-carbaldehyd
SMIL C1=CSC=C1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophene-3-carboxaldehyde
Tæthed 1.28
Kogepunkt 194°C to 196°C
Flammepunkt 64°C (147°F)
Brydningsindeks 1.584
Mængde 10 g
Beilstein 105889
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 112.15
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiophene-3-carboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Thiophenecarboxaldehyde