Få mere at vide
Thiophene-2-carboxaldehyde, 98+%
Artikelnummer. 11413930
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413930 100 g 100g
11423930 500 g 500g
11466907 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413930 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14344.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-03-3 | C5H4OS | 112.15 g/mol
Thiophen-2-carboxaldehyd anvendes til fremstilling af beta-aryl-beta-aminosyrer og urinstofderivater. Det fungerer som et aryleringsreagens. Yderligere bruges det til syntese af umættede ketoner, der tjener som antivirale og cytotoksiske midler. Ud over dette bruges det som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler og aromatiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Thiophen-2-carboxaldehyd anvendes til fremstilling af beta-aryl-beta-aminosyrer og urinstofderivater. Det fungerer som et aryleringsreagens. Yderligere bruges det til syntese af umættede ketoner, der tjener som antivirale og cytotoksiske midler. Ud over dette bruges det som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler og aromatiske forbindelser.
Opløselighed
Blandbar med chloroform, alkohol, ether, dimethylsulfoxid, ethylacetat og de fleste organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-03-3
Molekylær formel C5H4OS
Molekylvægt (g/mol) 112.15
MDL nummer MFCD00005429
InChI nøgle CNUDBTRUORMMPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarboxaldehyde, 2-thenaldehyde, thiophene-2-aldehyde, 2-formylthiophene, 2-thienylaldehyde, 2-thiophenealdehyde, thiophene-2-carboxaldehyde, 2-thienylcarboxaldehyde, 2-thienaldehyde, alpha-formylthiophene
PubChem CID 7364
ChEBI CHEBI:87301
IUPAC navn thiophen-2-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiophene-2-carboxaldehyde
Tæthed 1.22
Kogepunkt 196°C to 198°C
Flammepunkt 78°C (172°F)
Brydningsindeks 1.591
Mængde 100 g
Beilstein 105819
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with chloroform,alcohol,ether,dimethylsulfoxide,ethyl acetate and most organic solvents. Immiscible with water.
Formel vægt 112.15
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiophene-2-carboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Thiophenecarboxaldehyde