Få mere at vide
Thiodiphosphoric Acid Tetramethyl Ester (>70%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiodiphosphoric Acid Tetramethyl Ester |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12O5P2S2/c1-5-10(12,6-2)9-11(13,7-3)8-4/h1-4H3 |
| Formel vægt | 265.9601 |