CAS RN 51120-35-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Thiodiphosphoric Acid Tetramethyl Ester (>70%), TRC
CAS: 51120-35-5 Molekylær formel: C4H12O5P2S2 Molekylvægt (g/mol): 266.21 Synonym: Thiodiphosphoric Acid ([(HO)2P(S)]2O) Tetramethyl Ester,Destetramethyl Sulfotep IUPAC navn: dimethoxyphosphinothioyloxy-dimethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane SMIL: COP(=S)(OC)OP(=S)(OC)OC