Få mere at vide
Thiocarbanilid, 98%
Artikelnummer. 10666722 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10666722 100 g Plastflaske 100g
10051640 500 g Plastic bottle 500g
10656722 1 kg Plastflaske 1kg
13428358 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10666722 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138701000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 102-08-9 | C13H12N2S | 228,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-08-9
Molekylær formel C13H12N2S
Molekylvægt (g/mol) 228.31
MDL nummer MFCD00004921
InChI nøgle FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiocarbanilide, diphenylthiourea, 1,3-diphenyl-2-thiourea, n,n'-diphenylthiourea, sulfocarbanilide, sym-diphenylthiourea, thiourea, n,n'-diphenyl, stabilisator c, rhenocure ca, vulkacit ca
PubChem CID 700999
IUPAC navn 1,3-diphenylthiourinstof
SMIL S=C(NC1=CC=CC=C1)NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiocarbanilide
Navn note 98%
Smeltepunkt 151.0°C to 154.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5NHCSNHC6H5
Mængde 100 g
Beilstein 12,394
Merck Index 15,3373
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Formel vægt 228.32
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiocarbanilide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.