Få mere at vide
Thiocarbanilid, 98%
Artikelnummer. 10656722 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10656722 1 kg Plastflaske 1kg
10666722 100 g Plastflaske 100g
10051640 500 g Plastikflaske 500g
13428358 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10656722 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138700010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 102-08-9 | C13H12N2S | 228,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-08-9
Molekylær formel C13H12N2S
Molekylvægt (g/mol) 228.31
MDL nummer MFCD00004921
InChI nøgle FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiocarbanilide, diphenylthiourea, 1,3-diphenyl-2-thiourea, n,n'-diphenylthiourea, sulfocarbanilide, sym-diphenylthiourea, thiourea, n,n'-diphenyl, stabilisator c, rhenocure ca, vulkacit ca
PubChem CID 700999
IUPAC navn 1,3-diphenylthiourinstof
SMIL S=C(NC1=CC=CC=C1)NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiocarbanilide
Navn note 98%
Smeltepunkt 151,0 °C til 154,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5NHCSNHC6H5
Mængde 1 kg
Beilstein 12,394
Merck Index 15,3373
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og kloroform
Formel vægt 228.32
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiocarbanilide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.