Få mere at vide
Thimerosal
Artikelnummer. p-7042232
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15414319
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61799.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Thimerosal, CAS # 54-64-8, is a sulfhydryl (thiol) oxidizing reagent with antibacterial and antifungal activities that is used to protect components from chemical change or microbial action. | CAS: 54-64-8 | C9H9HgNaO2S | 404.81 g/mol
Thimerosal, er blevet brugt i vid udstrækning som konserveringsmiddel i en række biologiske og lægemiddelprodukter, herunder mange vacciner, for at hjælpe med at forhindre potentielt livstruende kontaminering med skadelige mikrober. Det er blevet brugt som konserveringsmiddel i vacciner, immunglobulinpræparater, hudtestantigener, antiveniner, øjen- og nasale produkter og tatoveringsblæk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Thimerosal er en organisk forbindelse og et derivat af thiosalicyklisk syre. Det viser antibakterielle og svampedræbende aktiviteter og har evnen til at beskytte mod kemiske ændringer eller mikrobiel virkning
•Thimerosal kan hæmme det sulfhydrylholdige aktive sted i nogle enzymer og binde til sulfhydrylforbindelser, såsom glutathion, cystein og thiolgrupper af proteiner
•Det kan aktivere InsP3-calciumkanalen på den endoplasmatiske retikulære membran, hvilket udløser frigivelsen af calcium fra intracellulære lagre, hvilket fører til en calcium-tilstrømning af ekstracellulært calcium. Thimerosal kan således stimulere eller hæmme cellulære funktioner afhængig af calciumsignalering
Anvendelse
•Thimerosal kan øge histaminfrigivelsen og cellemedieret immunitet
•Det har evnen til at hæmme forskellige sulfhydryl-afhængige enzymer og proteiner, herunder PI3-kinase-afhængig methioninsyntase, glutamattransportreceptorer og Na+/K+-afhængige ATPaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-64-8
Molekylær formel C9H9HgNaO2S
Molekylvægt (g/mol) 404.81
MDL nummer MFCD00013062
InChI nøgle RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym thimerosal, thiomersal, thiomersalate, mercurothiolate, sodium merthiolate, sodium ethylmercurithiosalicylate, merthiolate, thimerosalate, thimerosalum, thimersalate
PubChem CID 16684434
ChEBI CHEBI:9546
SMIL [Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thimerosal
Smeltepunkt 234°C to 237°C
Farve Hvid
Flammepunkt 250°C (482°F)
Mængde 10 g
FN nummer UN2025
Beilstein 8169555
Merck Index 14,9317
Opløselighedsinformation Soluble in water or ethanol
IUPAC navn natrium [(2-carboxylatophenyl)sulfanyl](ethyl)kviksølv
Formel vægt 404.81
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thimerosal
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium o-(ethylmercurithio)benzoate