Få mere at vide
Thimerosal
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Generel beskrivelse
•Thimerosal er en organisk forbindelse og et derivat af thiosalicyklisk syre. Det viser antibakterielle og svampedræbende aktiviteter og har evnen til at beskytte mod kemiske ændringer eller mikrobiel virkning
•Thimerosal kan hæmme det sulfhydrylholdige aktive sted i nogle enzymer og binde til sulfhydrylforbindelser, såsom glutathion, cystein og thiolgrupper af proteiner
•Det kan aktivere InsP3-calciumkanalen på den endoplasmatiske retikulære membran, hvilket udløser frigivelsen af calcium fra intracellulære lagre, hvilket fører til en calcium-tilstrømning af ekstracellulært calcium. Thimerosal kan således stimulere eller hæmme cellulære funktioner afhængig af calciumsignalering
Anvendelse
•Thimerosal kan øge histaminfrigivelsen og cellemedieret immunitet
•Det har evnen til at hæmme forskellige sulfhydryl-afhængige enzymer og proteiner, herunder PI3-kinase-afhængig methioninsyntase, glutamattransportreceptorer og Na+/K+-afhængige ATPaser
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thimerosal |
| Smeltepunkt | 234 °C til 237 °C |
| Farve | Hvid |
| Flammepunkt | 250 °C (482 °F) |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2025 |
| Beilstein | 8169555 |
| Merck Index | 14,9317 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand eller ethanol |
| IUPAC navn | natrium;(2-carboxylatophenyl)sulfanylethylkviksølv |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Thimerosal
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium o-(ethylmercurithio)benzoate