Få mere at vide
Thimerosal
Artikelnummer. 15414319
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15414319 10 g 10g
15424319 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15414319 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61799.09
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Thimerosal, CAS # 54-64-8, er et sulfhydryl (thiol) oxiderende reagens med antibakterielle og svampedræbende aktiviteter, som bruges til at beskytte komponenter mod kemiske ændringer eller mikrobiel virkning. | CAS: 54-64-8 | C9H9HgNaO2S | 404,81 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Generel beskrivelse
•Thimerosal er en organisk forbindelse og et derivat af thiosalicyklisk syre. Det viser antibakterielle og svampedræbende aktiviteter og har evnen til at beskytte mod kemiske ændringer eller mikrobiel virkning
•Thimerosal kan hæmme det sulfhydrylholdige aktive sted i nogle enzymer og binde til sulfhydrylforbindelser, såsom glutathion, cystein og thiolgrupper af proteiner
•Det kan aktivere InsP3-calciumkanalen på den endoplasmatiske retikulære membran, hvilket udløser frigivelsen af calcium fra intracellulære lagre, hvilket fører til en calcium-tilstrømning af ekstracellulært calcium. Thimerosal kan således stimulere eller hæmme cellulære funktioner afhængig af calciumsignalering
Anvendelse
•Thimerosal kan øge histaminfrigivelsen og cellemedieret immunitet
•Det har evnen til at hæmme forskellige sulfhydryl-afhængige enzymer og proteiner, herunder PI3-kinase-afhængig methioninsyntase, glutamattransportreceptorer og Na+/K+-afhængige ATPaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-64-8
Molekylær formel C9H9HgNaO2S
Molekylvægt (g/mol) 404.81
MDL nummer MFCD00013062
InChI nøgle RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym thimerosal, thiomersal, thiomersalate, mercurothiolate, sodium merthiolate, sodium ethylmercurithiosalicylate, merthiolate, thimerosalate, thimerosalum, thimersalate
PubChem CID 16684434
ChEBI CHEBI:9546
SMIL [Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thimerosal
Smeltepunkt 234 °C til 237 °C
Farve Hvid
Flammepunkt 250 °C (482 °F)
Mængde 10 g
FN nummer UN2025
Beilstein 8169555
Merck Index 14,9317
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand eller ethanol
IUPAC navn natrium [(2-carboxylatophenyl)sulfanyl](ethyl)kviksølv
Formel vægt 404.81
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thimerosal
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium o-(ethylmercurithio)benzoate